Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in 0,5 M Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03734.0000
KRAF03734.0000EA 143 EUR
KRAF03734.0000
Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in 0,5 M Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Praseodym-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST