Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 1 M Salzsäure (aus RhCl₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03736.0000
KRAF03736.0000EA 368 EUR
KRAF03736.0000
Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 1 M Salzsäure (aus RhCl₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST