Samarium-Standardlösung, 1000 mg/L Sm in 0,5 M Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03746.0000
KRAF03746.0000EA 143 EUR
KRAF03746.0000
Samarium-Standardlösung, 1000 mg/L Sm in 0,5 M Salpetersäure (aus Sm₂O₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Samarium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST