Blei-Standardlösung, 1.000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03760.0000
KRAF03760.0000EA 81 EUR
KRAF03760.0000
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/L Pb in 0,5 M Salpetersäure (aus Pb) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST