Erbium-Standardlösung, 1000 mg/L Er in 0,5 M Salpetersäure (aus Er₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03782.0000
KRAF03782.0000EA 191 EUR
KRAF03782.0000
Erbium-Standardlösung, 1000 mg/L Er in 0,5 M Salpetersäure (aus Er₂O₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Erbium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST