Phenolphthalein 0,2% in Methanol
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
03783.3700
03783.1700
03783.2700
03783.4700
KRAF03783.3700EA
55.4
EUR
KRAF03783.3700
KRAF03783.1700
KRAF03783.2700
KRAF03783.4700
Phenolphthalein 0,2% in Methanol
Phenolphthalein
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005913 CAS-Nummer: 77-09-8 EINECS: 201-004-7 UN: 1230 ADR: 3,II |