Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 5 M Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03801.0000
KRAF03801.0000EA 257 EUR
KRAF03801.0000
Osmium-Standardlösung, 1000 mg/L Os in 5 M Salzsäure (aus (NH4)2OsCl6) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Osmium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST