Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 0,5 M Salpetersäure (aus MgO) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03817.0000
KRAF03817.0000EA 81 EUR
KRAF03817.0000
Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in 0,5 M Salpetersäure (aus MgO) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST