Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 0,5 M Salpetersäure (aus CrO3) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03836.0000
KRAF03836.0000EA 81 EUR
KRAF03836.0000
Chrom-Standardlösung, 1000 mg/L Cr in 0,5 M Salpetersäure (aus CrO3) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Chrom-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST