Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in 1 M Salpetersäure (aus Bi) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03846.0000
KRAF03846.0000EA 81 EUR
KRAF03846.0000
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/l Bi in 1 M Salpetersäure (aus Bi) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST