Beryllium-Standardlösung, 1000 mg/l Be in 0,5 M Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03924.0000
KRAF03924.0000EA 130 EUR
KRAF03924.0000
Beryllium-Standardlösung, 1000 mg/l Be in 0,5 M Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Beryllium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST