Kaliumiodid zA

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Iodkalium

03927.1600 03927.2600 03927.3600 03927.4600 03927.0600
KRAF03927.1600EA 170 EUR
KRAF03927.1600 KRAF03927.2600 KRAF03927.3600 KRAF03927.4600 KRAF03927.0600
Kaliumiodid zA
Kaliumiodid
Formel: Kl
Molecular Weight: 166 g/mol
Siedepunkt: 1330
Schmelzpunkt: 686
Dichte: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR