Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 0,5 M Salpetersäure (aus NaNO₃) Standard für die ICP
Lieferant: Bernd Kraft
03929.0000
KRAF03929.0000EA 81 EUR
KRAF03929.0000
Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 0,5 M Salpetersäure (aus NaNO₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Natrium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST