Strontium-Standardlösung, 5000 mg/L Sr in 1 M Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Standard für die AAS
Lieferant: Bernd Kraft
03936.2000
KRAF03936.2000EA 310 EUR
KRAF03936.2000
Strontium-Standardlösung, 5000 mg/L Sr in 1 M Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Strontium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST