Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Hyamine® 1622
04015.3000
KRAF04015.3000EA
0
EUR
KRAF04015.3000
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l
Benzethoniumchlorid
Formel:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Molecular Weight: 448,09 g/mol |
MDL:
MFCD00011742 CAS-Nummer: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 |