Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

04020.3700 04020.4700 04020.2700 04020.5400
KRAF04020.3700EA 44.9 EUR
KRAF04020.3700 KRAF04020.4700 KRAF04020.2700 KRAF04020.5400
Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR