Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
04026.1600
KRAF04026.1600EA 197 EUR
KRAF04026.1600
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0