Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

04076.3000 04076.2000 04076.4000
KRAF04076.3000EA 74.6 EUR
KRAF04076.3000 KRAF04076.2000 KRAF04076.4000
Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Quecksilber(II)nitrat
Formel: HgN₂O₆
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR