Triethanolamin (Trolamin, TEA) 98, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: 2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin

04150.3000 04150.2000 04150.4000 04150.5020 04150.6000
KRAF04150.3000EA 52.7 EUR
KRAF04150.3000 KRAF04150.2000 KRAF04150.4000 KRAF04150.5020 KRAF04150.6000
Triethanolamin (Trolamin, TEA) 98, extra_pure
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel: C₆H₁₅NO₃
Molecular Weight: 149.19 g/mol
Siedepunkt: 335.4
Schmelzpunkt: 21.6
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002855
CAS-Nummer: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR