Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

04190.2600 04190.3600 04190.0600 04190.1600
KRAF04190.2600EA 293 EUR
KRAF04190.2600 KRAF04190.3600 KRAF04190.0600 KRAF04190.1600
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat analytisches Reagens
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR