Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid

05035.3000 05035.5000 05035.2000
KRAF05035.3000EA 26.3 EUR
KRAF05035.3000 KRAF05035.5000 KRAF05035.2000
Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR