Silbernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Höllenstein

05039.3100 05039.4100 05039.4700 05039.1700 05039.2700
KRAF05039.3100EA 80.9 EUR
KRAF05039.3100 KRAF05039.4100 KRAF05039.4700 KRAF05039.1700 KRAF05039.2700
Silbernitrat 0.05 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR