Silbernitrat 0.4 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
05126.0700
05126.1700
05126.2700
05126.3100
05126.4100
KRAF05126.0700EA
67.5
EUR
KRAF05126.0700
KRAF05126.1700
KRAF05126.2700
KRAF05126.3100
KRAF05126.4100
Silbernitrat 0.4 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...