Silbernitrat 0.4 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Höllenstein

05126.0700 05126.1700 05126.2700 05126.3100 05126.4100
KRAF05126.0700EA 67.5 EUR
KRAF05126.0700 KRAF05126.1700 KRAF05126.2700 KRAF05126.3100 KRAF05126.4100
Silbernitrat 0.4 mol/l (0.4 N) in wässriger Lösung
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR