Salzsäure 32% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

05130.7120 05130.3100 05130.4100 05130.5120 05130.6120
KRAF05130.7120EA 192 EUR
KRAF05130.7120 KRAF05130.3100 KRAF05130.4100 KRAF05130.5120 KRAF05130.6120
Salzsäure 32% analytisches Reagens
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR