Kaliumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in Methanol

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

05163.3700
KRAF05163.3700EA 138 EUR
KRAF05163.3700
Kaliumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in Methanol
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR