Salpetersäure 2 mol/l (2 N)

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

05203.3100 05203.7120 05203.4100 05203.5120
KRAF05203.3100EA 33.1 EUR
KRAF05203.3100 KRAF05203.7120 KRAF05203.4100 KRAF05203.5120
Salpetersäure 2 mol/l (2 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Schmelzpunkt: -42
Dichte: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR