Salpetersäure 2 mol/l (2 N)
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid solution
05203.3100
05203.7120
05203.4100
05203.5120
KRAF05203.3100EA
33.1
EUR
KRAF05203.3100
KRAF05203.7120
KRAF05203.4100
KRAF05203.5120
Salpetersäure 2 mol/l (2 N)
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63.01 g/mol Siedepunkt: 87 Schmelzpunkt: -42 Dichte: 1.035 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8 III Merck Index: 13,06610 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...