Perchlorsäure 0.5 mol/l (0.5 N) in wasserfreier Essigsäure

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Überchlorsäure

05206.1700 05206.2700 05206.3700 05206.4700
KRAF05206.1700EA 0 EUR
KRAF05206.1700 KRAF05206.2700 KRAF05206.3700 KRAF05206.4700
Perchlorsäure 0.5 mol/l (0.5 N) in wasserfreier Essigsäure
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR