ortho-Phosphorsäure 100 ml/l zA, TOC

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

05216.6020 05216.7020 05216.4000 05216.3000 05216.5020
KRAF05216.6020EA 190 EUR
KRAF05216.6020 KRAF05216.7020 KRAF05216.4000 KRAF05216.3000 KRAF05216.5020
ortho-Phosphorsäure 100 ml/l zA, TOC
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR