Essigsäure 96% 96 zA

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Ethansäure

05323.3000 05323.4000 05323.4700 05323.2000 05323.5020 05323.6020
KRAF05323.3000EA 43.6 EUR
KRAF05323.3000 KRAF05323.4000 KRAF05323.4700 KRAF05323.2000 KRAF05323.5020 KRAF05323.6020
Essigsäure 96% 96 zA
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: 17
Flammpunkt: 38,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR