Essigsäure 96% 96 zA
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
05323.3000
05323.4000
05323.4700
05323.2000
05323.5020
05323.6020
KRAF05323.3000EA
43.6
EUR
KRAF05323.3000
KRAF05323.4000
KRAF05323.4700
KRAF05323.2000
KRAF05323.5020
KRAF05323.6020
Essigsäure 96% 96 zA
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60.05 g/mol Siedepunkt: 118 Schmelzpunkt: 17 Flammpunkt: 38,5 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...