Magnesiumsulfat 0.01 mol/l aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

05350.3000 05350.2000 05350.5020
KRAF05350.3000EA 43 EUR
KRAF05350.3000 KRAF05350.2000 KRAF05350.5020
Magnesiumsulfat 0.01 mol/l aqueous solution
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molecular Weight: 120.37 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR