ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung

Lieferant: Bernd Kraft

05386.6000 05386.2000 05386.3000 05386.4000 05386.5000
KRAF05386.6000EA 221 EUR
KRAF05386.6000 KRAF05386.2000 KRAF05386.3000 KRAF05386.4000 KRAF05386.5000
ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR