Natriumthiosulfat 0.0394 mol/l (0.0394 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
05443.3000 05443.5000 05443.5400 05443.6000
KRAF05443.3000EA 250 EUR
KRAF05443.3000 KRAF05443.5000 KRAF05443.5400 KRAF05443.6000
Natriumthiosulfat 0.0394 mol/l (0.0394 N) aqueous solution
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844