ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Borsäure, Borhydroxid

05456.7000
KRAF05456.7000EA 0 EUR
KRAF05456.7000
ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR