ortho-Phosphorsäure ≥85% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

05518.3000 05518.4000 05518.4700 05518.7020 05518.1000 05518.2000 05518.5020
KRAF05518.3000EA 61 EUR
KRAF05518.3000 KRAF05518.4000 KRAF05518.4700 KRAF05518.7020 KRAF05518.1000 KRAF05518.2000 KRAF05518.5020
ortho-Phosphorsäure ≥85% analytisches Reagens
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR