Magnesiumsulfat 0.1 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

05550.3000 05550.5020
KRAF05550.3000EA 146 EUR
KRAF05550.3000 KRAF05550.5020
Magnesiumsulfat 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR