Essigsäure 60%, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
05564.4000
05564.5020
KRAF05564.4000EA
68.4
EUR
KRAF05564.4000
KRAF05564.5020
Essigsäure 60%, extra_pure
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60.05 g/mol Siedepunkt: 118 Schmelzpunkt: 17 Flammpunkt: 38,5 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8 II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...