Blei(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
05653.3000 05653.5020
KRAF05653.3000EA 97 EUR
KRAF05653.3000 KRAF05653.5020
Blei(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9,III