Calciumchlorid (20,00 g/l Ca) in wässriger Lösung, reinst für die quantitative Analyse

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Chlorcalcium

05687.3000 05687.2000 05687.4000
KRAF05687.3000EA 93.2 EUR
KRAF05687.3000 KRAF05687.2000 KRAF05687.4000
Calciumchlorid (20,00 g/l Ca) in wässriger Lösung, reinst für die quantitative Analyse
Calciumchlorid
Formel: CaCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR