Schwefelsäure 90,3% ≥90,3% zur Prüfung von weißem Vaselin gemäß DAB
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
05702.3000
KRAF05702.3000EA 114 EUR
KRAF05702.3000
Schwefelsäure 90,3% ≥90,3% zur Prüfung von weißem Vaselin gemäß DAB
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II