Bathocuproin 0,5 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
05846.6000
KRAF05846.6000EA 0 EUR
KRAF05846.6000
Bathocuproin 0,5 g/l in wässriger Lösung
Bathocuproin
Formel: C₂₆H₂₀N₂
Molecular Weight: 360,46 g/mol
MDL: MFCD00004972
CAS-Nummer: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5