Schwefelsäure ≥72%
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
05857.6020
KRAF05857.6020EA 220 EUR
KRAF05857.6020
Schwefelsäure ≥72%
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II