Ammoniaklösung 25%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

06010.5010 06010.4010 06010.3010 06010.6010
KRAF06010.5010EA 72.2 EUR
KRAF06010.5010 KRAF06010.4010 KRAF06010.3010 KRAF06010.6010
Ammoniaklösung 25%, reinst
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR