Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

06130.3600 06130.1600 06130.2600
KRAF06130.3600EA 394 EUR
KRAF06130.3600 KRAF06130.1600 KRAF06130.2600
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, reinst
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR