Ammoniumsulfat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat

06131.1600 06131.3600 06131.2600 06131.5600 06131.6600 06131.7500
KRAF06131.1600EA 27 EUR
KRAF06131.1600 KRAF06131.3600 KRAF06131.2600 KRAF06131.5600 KRAF06131.6600 KRAF06131.7500
Ammoniumsulfat analytisches Reagens
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR