Kaliumdichromat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

06161.2600 06161.3600
KRAF06161.2600EA 175 EUR
KRAF06161.2600 KRAF06161.3600
Kaliumdichromat analytisches Reagens
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 398 °C
Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR