Kaliumdihydrogenphosphat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

06164.3600 06164.2600 06164.5600 06164.6600 06164.7500
KRAF06164.3600EA 46.6 EUR
KRAF06164.3600 KRAF06164.2600 KRAF06164.5600 KRAF06164.6600 KRAF06164.7500
Kaliumdihydrogenphosphat, reinst
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR