Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

06167.1600 06167.0600 06167.2600 06167.3600 06167.5600
KRAF06167.1600EA 51.3 EUR
KRAF06167.1600 KRAF06167.0600 KRAF06167.2600 KRAF06167.3600 KRAF06167.5600
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat analytisches Reagens
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR